Principaux documents
R814091
2-CHLORO-N-(2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.791
Numéro MDL:
Autres remarques