Principaux documents
R810711
2-MEO-4-(2-(2-(1-NAPHTHYLOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.622
Numéro MDL:
Autres remarques