Principaux documents
R809799
4-(2-((5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H34N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.616
Numéro MDL:
Autres remarques