Principaux documents
R809241
4-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.316
Numéro MDL:
Autres remarques