Principaux documents
R807702
4-BROMO-2-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL (2E)-3-PHENYL-2-PROPENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25BrN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
605.45
Numéro MDL:
Autres remarques