Principaux documents
R805262
4-(2-((3-CHLOROPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.898
Numéro MDL:
Autres remarques