R803553
4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.323
Numéro MDL:
Autres remarques