Principaux documents
R801828
4-(2-(4-BUTOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.508
Numéro MDL:
Autres remarques