Documents
R801569
4-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.192
Numéro MDL:
Autres remarques