Documents
R801305
4-(2-(2-(4-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.898
Numéro MDL:
Autres remarques