Principaux documents
R799173
9-METHYL-2-[(2-PHENYLETHYL)AMINO]-3-((E)-{[(E)-2-PHENYLETHYL]IMINO}METHYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.523
Numéro MDL:
Autres remarques