Principaux documents
R796670
ETHYL 2,7-DIMETHYL-5-(3-NITROPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.406
Numéro MDL:
Autres remarques