Documents
R795615
2-(BENZYLTHIO)-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.35
Numéro MDL:
Autres remarques