Principaux documents
R794805
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl4F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.086
Numéro MDL:
Autres remarques