Principaux documents
R794732
N-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.441
Numéro MDL:
37,90 $