Principaux documents
R792632
N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]-2-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.27
Numéro MDL:
Autres remarques