Documents
R792101
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.627
Numéro MDL:
Autres remarques