Principaux documents
R791717
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.95
Numéro MDL:
Autres remarques