R789879
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.316
Numéro MDL:
Autres remarques