Principaux documents
R789771
N'-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.321
Numéro MDL:
Autres remarques