Key Documents
R789518
N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(5-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.281
Numéro MDL:
Autres remarques