Principaux documents
R786128
2-(4-METHYLPHENOXY)ETHYL (2-OXO-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.404
Numéro MDL:
Autres remarques