Principaux documents
R785512
N-{2-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFANYL]PHENYL}-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H13F7N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.444
Numéro MDL:
37,90 $