Documents
R785458
2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)-N-(2-{[(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETYL]AMINO}PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.618
Numéro MDL:
Autres remarques