Principaux documents
R783986
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClN5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.029
Numéro MDL:
Autres remarques