Principaux documents
R783846
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17BrClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.846
Numéro MDL:
Autres remarques