Documents
R783072
N-(1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-4-PHENYL-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.415
Numéro MDL:
Autres remarques