Principaux documents
R781002
7-METHYL-2-{[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]AMINO}-3-((E)-{[(E)-3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]IMINO}METHYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H36N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.593
Numéro MDL:
Autres remarques