Principaux documents
R779857
1(4-BENZHYDRYL-1-PIPERAZINYL)2-ET-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H31N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.637
Numéro MDL:
Autres remarques