Principaux documents
R775452
N-(2-FURYLMETHYL)-2-(3-METHYLBENZOYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.359
Numéro MDL:
Autres remarques