Principaux documents
R774006
1-(4-FLUOROPHENYL)-2-PHENYL-1H,5H,6H,7H-IMIDAZO(2,1-B)(1,3)THIAZIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16BrFN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.308
Numéro MDL:
Autres remarques