Principaux documents
R771988
2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE 3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-AZEPIN-7-YLHYDRAZONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16BrCl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.103
Numéro MDL:
Autres remarques