Principaux documents
R771686
2-(((4-METHOXYPHENYL)IMINO)ME)-3-PHENYL-5H-(1,3)THIAZOLO(2,3-B)QUINAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.486
Numéro MDL:
Autres remarques