Documents
R766372
4-CHLOROPHENYL 2-(4-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1-PIPERAZINYL)ETHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.924
Numéro MDL:
Autres remarques