Principaux documents
R763780
N'-[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.613
Numéro MDL:
Autres remarques