Key Documents
R762768
1-(2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL)-4-(2-FLUOROPHENYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13Br2FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.124
Numéro MDL:
Autres remarques