Principaux documents
R762547
7-CHLORO-3-(2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.621
Numéro MDL:
Autres remarques