Principaux documents
R762075
3-(3-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANENITRILE
AldrichCPR
R762075-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R762075-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.697
Numéro MDL:
37,90 $