Principaux documents
R761710
4'-BUTYRYL(1,1'-BIPHENYL)-4-YL ACETATE
AldrichCPR
R761710-100MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R761710-100MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.342
Numéro MDL:
146,00 $