Principaux documents
R752231
1,3,5-TRIS(BENZYLOXY)-1,3,5-TRIAZINANE-2,4,6-TRIONE
AldrichCPR
R752231-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R752231-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.451
Numéro MDL:
37,90 $