Principaux documents
R751839
QUINIDINE
AldrichCPR
R751839-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R751839-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.426
Numéro MDL:
146,00 $