Key Documents
R750573
1-TERT-BUTYL-3,3,6,6-TETRAMETHOXY-1,4-CYCLOHEXADIENE, TECH.
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.345
Numéro MDL:
Autres remarques