Documents
R750514
1,2,3,4-TETRACHLORONAPHTHALENE-BIS(HEXA-CHLOROCYCLOPENTADIENE) ADDUCT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H4Cl16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.503
Numéro MDL:
Autres remarques