Principaux documents
R750433
TETRAKIS(PYRIDINE)SILVER(I) DICHROMATE
AldrichCPR
R750433-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R750433-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H20Ag2Cr2N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
748.133
Numéro MDL:
146,00 $