Principaux documents
R748064
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25IN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.405
Numéro MDL:
Autres remarques