Principaux documents
R747769
3-BROMO-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.186
Numéro MDL:
Autres remarques