Principaux documents
R746657
5-CHLORO-2-METHOXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.626
Numéro MDL:
37,90 $