Documents
R746266
2-METHOXY-4-METHYL-1-(((((1-METHYLETHYLIDENE)AMINO)OXY)CARBONYL)AMINO)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.273
Numéro MDL:
Autres remarques