Principaux documents
R745901
N(2)-BENZYL-6-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.803
Numéro MDL:
Autres remarques