Principaux documents
R745065
3-CYCLOPROPYL-N'-(1-PHENYLETHYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.321
Numéro MDL:
Autres remarques